1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR460058-1G OR460058-5G
APOSOR460058-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR460058-1G APOSOR460058-5G
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
1,3,5-Triaza-7-phosphaadamantane
Formel: C₆H₁₂N₃P
Melting Pt: 244…250 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154905
CAS-Nummer: 53597-69-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge