3-Indolylglyoxylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR46044-1G OR46044-5G
APOSOR46044-1GEA 80 EUR InStock
APOSOR46044-1G APOSOR46044-5G
3-Indolylglyoxylsäure
3-Indolylglyoxylsäure
Formel: C₁₀H₇NO₃
Melting Pt: 217 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005625
CAS-Nummer: 1477-49-2
EINECS: 216-029-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge