2-Amino-5-bromthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR46252-1G OR46252-250MG
APOSOR46252-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR46252-1G APOSOR46252-250MG
2-Amino-5-bromthiophenol
2-Amino-5-bromthiophenol
Formel: C₆H₆BrNS
MW: 204.800 g/mol
Melting Pt: 113…115 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00839467
CAS-Nummer: 23451-95-8
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge