1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR46516-10G OR46516-25G OR46516-5G
APOSOR46516-10GEA 59.6 EUR InStock
APOSOR46516-10G APOSOR46516-25G APOSOR46516-5G
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
1,5-Dibromo-2,4-dimethylbenzene
Formel: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Melting Pt: 71…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00154984
CAS-Nummer: 615-87-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge