3-m-Tolyloxypropylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR470094-1G OR470094-5G
APOSOR470094-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR470094-1G APOSOR470094-5G
3-m-Tolyloxypropylamine
3-m-Tolyloxypropylamine
Formel: C₁₀H₁₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08271804
CAS-Nummer: 26646-51-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge