Methyl-3-nitropicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR470250-1G OR470250-5G
APOSOR470250-1GEA 194 EUR InStock
APOSOR470250-1G APOSOR470250-5G
Methyl-3-nitropicolinat
Methyl-3-nitropicolinat
Formel: C₇H₆N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09953158
CAS-Nummer: 103698-08-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge