Docosylamin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR470890-1G OR470890-250MG OR470890-5G
APOSOR470890-1GEA 308 EUR InStock
APOSOR470890-1G APOSOR470890-250MG APOSOR470890-5G
Docosylamin
Docosylamin
Formel: H₃C(CH₂)₂₀CH₂NH₂
MW: 325.62 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 14130-06-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge