2-Isobutylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR471289-1G OR471289-250MG OR471289-5G
APOSOR471289-1GEA 469 EUR InStock
APOSOR471289-1G APOSOR471289-250MG APOSOR471289-5G
2-Isobutylanilin
2-Isobutylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 71182-59-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge