(R)-(+)-2-Brompropionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR471636-10G OR471636-5G OR471636-25G OR471636-100G
APOSOR471636-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR471636-10G APOSOR471636-5G APOSOR471636-25G APOSOR471636-100G
(R)-(+)-2-Brompropionsäure 98%
(R)-(+)-2-Brompropionsäure
Formel: H₃CBrCHCOOH
Dichte: 1,692 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145205
CAS-Nummer: 10009-70-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge