5-Vinyluracil 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480214-1G OR480214-500MG OR480214-5G
APOSOR480214-1GEA 855 EUR InStock
APOSOR480214-1G APOSOR480214-500MG APOSOR480214-5G
5-Vinyluracil 95%
5-Vinyluracil
Formel: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00913267
CAS-Nummer: 37107-81-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge