4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480229-1G OR480229-5G
APOSOR480229-1GEA 152 EUR InStock
APOSOR480229-1G APOSOR480229-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline 97%
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline
Formel: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038446
CAS-Nummer: 88990-57-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge