4-Phenoxybenzenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480681-25G OR480681-5G
APOSOR480681-25GEA 1010 EUR InStock
APOSOR480681-25G APOSOR480681-5G
4-Phenoxybenzenesulphonamide 95%
4-Phenoxybenzenesulphonamide
Formel: C₁₂H₁₁NO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00623227
CAS-Nummer: 123045-62-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge