6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR480794-1G OR480794-5G
APOSOR480794-1GEA 166 EUR InStock
APOSOR480794-1G APOSOR480794-5G
6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one 95%
6-Chloro-8-nitro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
Formel: C₈H₅ClN₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226538
CAS-Nummer: 870064-73-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge