2-Amino-4-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-chlorpyridin 98%
2-Amino-4-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Melting Pt: 129…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04113820
CAS-Nummer: 19798-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge