Methyl-3-hydroxyisonicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinat 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinat
Formel: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00661299
CAS-Nummer: 10128-72-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge