N-Hydroxy-1-phenylmethanaminhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR51891-25G OR51891-5G OR51891-100G
APOSOR51891-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR51891-25G APOSOR51891-5G APOSOR51891-100G
N-Hydroxy-1-phenylmethanaminhydrochlorid 97%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀ClNO
Melting Pt: 108…110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043377
CAS-Nummer: 29601-98-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge