6-(Hydroxymethyl)picolinsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52053-1G OR52053-5G
APOSOR52053-1GEA 137 EUR InStock
APOSOR52053-1G APOSOR52053-5G
6-(Hydroxymethyl)picolinsäure 95+%
6-(Hydroxymethyl)picolinsäure
Formel: C₁H₁NO₃
MW: 153.1354 g/mol
Melting Pt: 136…137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09032021
CAS-Nummer: 1197-10-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge