2-Chlorcyclopentanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR5230-1G OR5230-5G
APOSOR5230-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSOR5230-1G APOSOR5230-5G
2-Chlorcyclopentanon 98%
2-Chlorcyclopentanon
Formel: C₅H₇ClO
Siedepunkt: 72…74 °C/12mmHg
Dichte: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 77 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001410
CAS-Nummer: 694-28-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge