2-Methoxyphenothiazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52313-25G OR52313-100G
APOSOR52313-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR52313-25G APOSOR52313-100G
2-Methoxyphenothiazine 98%
2-Methoxyphenothiazine
Formel: C₁₃H₁₁NOS
Melting Pt: 188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037838
CAS-Nummer: 1771-18-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge