N'-Hydroxycyclohexanecarboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52382-1G OR52382-250MG
APOSOR52382-1GEA 368 EUR InStock
APOSOR52382-1G APOSOR52382-250MG
N'-Hydroxycyclohexanecarboximidamide
N'-Hydroxycyclohexanecarboximidamide
Formel: C₇H₁₄N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07776175
CAS-Nummer: 633313-98-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge