2-Naphthalinmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52473-100G OR52473-25G OR52473-10G
APOSOR52473-100GEA 140 EUR InStock
APOSOR52473-100G APOSOR52473-25G APOSOR52473-10G
2-Naphthalinmethanol
2-Naphthalinmethanol
Formel: C₁₁H₁₀O
MW: 158.2000 g/mol
Siedepunkt: 178 °C/7.5mmHg
Melting Pt: 79…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004124
CAS-Nummer: 1592-38-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge