5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR52568-1G OR52568-5G OR52568-10G
APOSOR52568-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR52568-1G APOSOR52568-5G APOSOR52568-10G
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₃ClN₄O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD22415211
CAS-Nummer: 1363380-51-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge