Isovaleronitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR52674-100ML OR52674-25ML OR52674-500ML
APOSOR52674-100MLEA 306 EUR InStock
APOSOR52674-100ML APOSOR52674-25ML APOSOR52674-500ML
Isovaleronitril
Isovaleronitrile
Formel: C₅H₉N
Siedepunkt: 128…130 °C
Melting Pt: –101 °C
Dichte: 0,795 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001944
CAS-Nummer: 625-28-5
EINECS: 210-884-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge