2-Acetoxyisobutyroylbromid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR52938-100G OR52938-25G OR52938-5G
APOSOR52938-100GEA 353 EUR InStock
APOSOR52938-100G APOSOR52938-25G APOSOR52938-5G
2-Acetoxyisobutyroylbromid 96%
2-Acetoxyisobutyroylbromid
Formel: C₆H₉BrO₃
MW: 209.05 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040923
CAS-Nummer: 40635-67-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge