Phenylacetat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Phenylacetat 97%
Phenylacetat
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 196 °C
Dichte: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008699
CAS-Nummer: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge