4-Chlorthiophenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR54321-100G OR54321-500G
APOSOR54321-100GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR54321-100G APOSOR54321-500G
4-Chlorthiophenol 99%
4-Chlorthiophenol
Formel: C₆H₅ClS
Siedepunkt: 205…207 °C
Melting Pt: 48…52 °C
Flash-Pt: 81 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004847
CAS-Nummer: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge