4-(2-Methyl-2-propanyl)phthalonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR55214-25G OR55214-5G
APOSOR55214-25GEA 460 EUR InStock
APOSOR55214-25G APOSOR55214-5G
4-(2-Methyl-2-propanyl)phthalonitril
4-(2-Methyl-2-propanyl)phthalonitril
Formel: C₁₂H₁₂N₂
Siedepunkt: 165 °C
Melting Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060112
CAS-Nummer: 32703-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge