5,6-Dimethoxynicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR55218-100MG OR55218-1G OR55218-250MG
APOSOR55218-100MGEA 198 EUR InStock
APOSOR55218-100MG APOSOR55218-1G APOSOR55218-250MG
5,6-Dimethoxynicotinic acid
5,6-Dimethoxynicotinic acid
Formel: C₈H₉NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12401642
CAS-Nummer: 76470-34-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge