4-Pentinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
4-Pentinsäure 98%
4-Pentinsäure
Formel: C₅H₆O₂
Siedepunkt: 109…110 °C/30mmHg
Melting Pt: 54…58 °C
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004407
CAS-Nummer: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge