Diglycolsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR55403-100G OR55403-500G
APOSOR55403-100GEA 139 EUR InStock
APOSOR55403-100G APOSOR55403-500G
Diglycolsäure 98%
Diglycolsäure
Formel: C₄H₆O₅
Melting Pt: 140…145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004309
CAS-Nummer: 110-99-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge