5-Amino-1-pentanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 150 EUR InStock
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Amino-1-pentanol, technische Qualität
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
MW: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 222
Melting Pt: 36
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..