N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR55651-100G OR55651-500G
APOSOR55651-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR55651-100G APOSOR55651-500G
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylentriamin
Formel: C₉H₂₃N₃
Siedepunkt: 198 °C
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014876
CAS-Nummer: 3030-47-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge