3-Methyl-6-nitrocoumarin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR5669-1G OR5669-5G OR5669-25G
APOSOR5669-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR5669-1G APOSOR5669-5G APOSOR5669-25G
3-Methyl-6-nitrocoumarin 95+%
3-Methyl-6-nitrocoumarin
Formel: C₁₀H₇NO₄
Melting Pt: 220…222 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01941323
CAS-Nummer: 95532-74-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge