Tetrachlorterephthalsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5794-10G OR5794-1G
APOSOR5794-10GEA 393 EUR InStock
APOSOR5794-10G APOSOR5794-1G
Tetrachlorterephthalsäure
Tetrachlorterephthalsäure
Formel: C₈H₂Cl₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2136-79-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge