4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5814-1G OR5814-250MG
APOSOR5814-1GEA 757 EUR InStock
APOSOR5814-1G APOSOR5814-250MG
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäurepinakolester
4,4-Dimethylcyclohexa-1,5-dienylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₃BO₂
Melting Pt: 32…34 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD07363842
CAS-Nummer: 871333-97-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge