Triphenylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5864-100G OR5864-1KG OR5864-500G
APOSOR5864-100GEA 132 EUR InStock
APOSOR5864-100G APOSOR5864-1KG APOSOR5864-500G
Triphenylamin 98%
Triphenylamin
Formel: C₁₈H₁₅N
Siedepunkt: 347…348 °C
Melting Pt: 125…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003020
CAS-Nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge