(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR5871-100G OR5871-25G OR5871-5G
APOSOR5871-100GEA 198 EUR InStock
APOSOR5871-100G APOSOR5871-25G APOSOR5871-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 172…174 °C
Dichte: 0,943 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064419
CAS-Nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge