2-Bromisobuttersäureamid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR59336-25G OR59336-5G
APOSOR59336-25GEA 190 EUR InStock
APOSOR59336-25G APOSOR59336-5G
2-Bromisobuttersäureamid
2-Bromisobuttersäureamid
Formel: C₄H₈BrNO
Melting Pt: 145…149 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08234837
CAS-Nummer: 7462-74-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge