N-Isopropylhydroxylaminhydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR59437-5G OR59437-100G OR59437-25G
APOSOR59437-5GEA 118 EUR InStock
APOSOR59437-5G APOSOR59437-100G APOSOR59437-25G
N-Isopropylhydroxylaminhydrochlorid 98%
N-Isopropylhydroxylaminhydrochlorid
Formel: C₃H₉NO
Melting Pt: 68…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012599
CAS-Nummer: 50632-53-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge