Methyl-3-cyanbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR59829-1G OR59829-5G
APOSOR59829-1GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR59829-1G APOSOR59829-5G
Methyl-3-cyanbenzoat
Methyl-3-cyanbenzoat
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161.1574 g/mol
Melting Pt: 58…60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00220156
CAS-Nummer: 13531-48-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge