Cyclobutylamin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR59991-25G OR59991-5G OR59991-100G OR59991-1G
APOSOR59991-25GEA 232 EUR InStock
APOSOR59991-25G APOSOR59991-5G APOSOR59991-100G APOSOR59991-1G
Cyclobutylamin
Cyclobutylamin
Formel: C₄H₉N
Siedepunkt: 81…83 °C
Dichte: 0,833 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –4 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001328
CAS-Nummer: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge