3-Chlor-6-iodpyridazin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60058-1G OR60058-100G
APOSOR60058-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR60058-1G APOSOR60058-100G
3-Chlor-6-iodpyridazin
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formel: C₄H₂ClIN₂
MW: 240.43 g/mol
Melting Pt: 110…120 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08275187
CAS-Nummer: 135034-10-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge