8-Isochinolinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60072-1G OR60072-250MG
APOSOR60072-1GEA 263 EUR InStock
APOSOR60072-1G APOSOR60072-250MG
8-Isochinolinboronsäure
8-Isoquinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11044913
CAS-Nummer: 721401-43-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge