Cyclobutylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60086-5G OR60086-1G
APOSOR60086-5GEA 219 EUR InStock
APOSOR60086-5G APOSOR60086-1G
Cyclobutylboronsäure
Cyclobutylboronic acid
Formel: C₄H₉BO₂
MW: 99.9241 g/mol
Melting Pt: 118…123 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06798108
CAS-Nummer: 849052-26-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge