Dimethylsulfoxid 99.7+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61029-100ML OR61029-25ML OR61029-50ML
APOSOR61029-100MLEA 451 EUR InStock
APOSOR61029-100ML APOSOR61029-25ML APOSOR61029-50ML
Dimethylsulfoxid 99.7+%
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C
Melting Pt: 16…19 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge