3-(Carboxymethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6104-250MG OR6104-1G
APOSOR6104-250MGEA 133 EUR InStock
APOSOR6104-250MG APOSOR6104-1G
3-(Carboxymethyl)phenylboronsäure 98%
3-(Carboxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179.9700 g/mol
Melting Pt: 188…190 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08704669
CAS-Nummer: 914397-60-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge