(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6220-1G OR6220-250MG
APOSOR6220-1GEA 434 EUR InStock
APOSOR6220-1G APOSOR6220-250MG
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine
Formel: C₆H₁₁N
MW: 97.16 g/mol
Siedepunkt: 132…133 °C/571mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235202
CAS-Nummer: 16333-93-0
UN: 1760
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge