Acetohydroxamsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6375T-25G OR6375T-5G
APOSOR6375T-25GEA 48.1 EUR InStock
APOSOR6375T-25G APOSOR6375T-5G
Acetohydroxamsäure
Acetohydroxamsäure
A urease inhibitor.
Formel: C₂H₅NO₂
MW: 75.0666 g/mol
Melting Pt: 86…90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009994
CAS-Nummer: 546-88-3
EINECS: 208-913-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge