4-Amino-2-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6421-5G OR6421-25G OR6421-100G
APOSOR6421-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR6421-5G APOSOR6421-25G APOSOR6421-100G
4-Amino-2-methylpyridin 97%
4-Amino-2-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Melting Pt: 93…97 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00186509
CAS-Nummer: 18437-58-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge