2-Benzylcyclohexanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6450-1G OR6450-5G
APOSOR6450-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR6450-1G APOSOR6450-5G
2-Benzylcyclohexanon 98%
2-Benzylcyclohexanon
Formel: C₁₃H₁₆O
Siedepunkt: 103…105 °C/0,2mmHg
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051455
CAS-Nummer: 946-33-8
EINECS: 213-420-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge